Learn More
Sartorius Sartobind™ Adapterkit für Labor-LC-Systeme
Artikelnummer. 30178673 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PEEK (Frit)
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30178673 PEEK (Frit) 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30178673 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. SBLAAU011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.65 €
    21.30 € / 1 Packungen
    Sparen 1.35 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Luer-Anschlüsse lassen sich an jedem beliebigen Gerät einfach umrüsten. Sartobind™ Laboreinheit nach UNF 10-32 Standard.
  • Hohe Durchflussraten und verkürzte Verweilzeiten führen Sie in weniger als zwei Minuten von der Äquilibrierung zu reinen Antikörpern.
  • Maximale dynamische Bindungskapazität unterstützt die Aufbereitung Ihrer Antikörperprobe mit höchstmöglicher Ausbeute und Reinheit.
  • Gebrauchsfertige Einheiten vermeiden das Packen der Säule und das Entgasen des Puffers und ermöglichen gleichzeitig eine bequeme Inline-Vorfiltration.
  • Verbesserte Druckbeständigkeit in einer Plattform, die eine zuverlässige Reinigung mit oder ohne Flüssigchromatographiesystem gewährleistet.
  • Zukunftssicher konzipiert, um einen reibungslosen Transfer Ihrer vielversprechendsten Zielmoleküle in die klinische und kommerzielle Produktion zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Material PEEK (Frit)