Learn More
Sartorius Sartobind™ Schnelllabor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178672 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Einheit
4 Units
Packungsgröße:
1 Packung
4 Packungen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30178672 1 Einheit 1 Packung
30178671 4 Units 4 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30178672 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. SBLRA025EL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.23 €
    145.00 € / 1 Packungen
    Sparen 24.23 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Protein-A-Affinitätschromatographie-Einheit bietet eine schnelle, flexible und zukunftssichere Lösung für die Antikörperreinigung.
  • Hohe Durchflussraten und verkürzte Verweilzeiten führen Sie in weniger als zwei Minuten von der Äquilibrierung zu reinen Antikörpern.
  • Maximale dynamische Bindungskapazität unterstützt die Aufbereitung Ihrer Antikörperprobe mit höchstmöglicher Ausbeute und Reinheit.
  • Gebrauchsfertige Einheiten vermeiden das Packen der Säule und das Entgasen des Puffers und ermöglichen gleichzeitig eine bequeme Inline-Vorfiltration.
  • Verbesserte Druckbeständigkeit in einer Plattform, die eine zuverlässige Reinigung mit oder ohne Flüssigchromatographiesystem gewährleistet.
  • Zukunftssicher konzipiert, um einen reibungslosen Transfer Ihrer vielversprechendsten Zielmoleküle in die klinische und kommerzielle Produktion zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 2,5 bis 25 ml/min.
Säulentyp Affinity
Stationäre Phase Agarose oder Protein A
Diameter (Metric) Inner Column 25 mm
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Menge 1 Einheit