Learn More
Sartorius Sartolab P20
Artikelnummer. 30057802 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
30057802 0,2 μm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057802 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 18075UPN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 €
    1141.04 € / 100 Stück
    Sparen 113.96 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige Druckfiltereinheit für allgemeine Laboranwendungen wie die Klärung und Sterilfiltration von Medien und wässrigen Lösungen in Chargen von 100 ml bis 10 l.
  • Bei einem Druckfilter-Filtrationstyp, Sartolab P20 bietet die höchsten Durchflussraten bei einer großen Filtrationsfläche (20 cm²).²)
  • Kein Proteinverlust bei einer Membran mit geringer Bindungsaffinität
  • Geringes Totvolumen aufgrund optimierter Membranhalterung
  • Versionen mit Vorfilter für Lösungen mit hoher Partikelbelastung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FIFRA(EPA)-registriert
Farbe Durchsichtig
Verbinder Luer-Lock
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polycarbonat
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 20 cm ⊃2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klärung, Sterilfiltration
Totvolumen (nach Luftspülung) 1 mL
Gehäusematerial Polycarbonat
Maximaler Eingangsdruck 4 bar
Max. Druck >5 Bar
Anzahl pro Packung 100 Einheiten
Auslassanschluss Schlauchanschluss
Verpackung Großverpackung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 50 °C
Typ Druckfilter
Volumen (metrisch) 1 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartolab P20
Probenvolumen 5 L