Description
- Höchste Durchflussraten bei großer Filtrationsfläche (20 cm²)²)
- Kein Proteinverlust bei einer Membran mit geringer Bindungsaffinität
- Geringes Totvolumen aufgrund optimierter Membranhalterung
- Versionen mit Vorfilter für Lösungen mit hoher Partikelbelastung erhältlich
Specifications
Specifications
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Vorfilter |
| Material | Polycarbonat |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 20 cm² |
| Typ | Filtereinheiten |
| Volumen (metrisch) | 1.2 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
| Show More |