Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17542075 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
17542075 0,22 μm 96 Stück
17961003 0,45 μm 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17542075 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 180E01E8
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sartolab Die Vakuumfiltrationseinheiten RF 50, PES sind für die sterile Filtration von Proben bis zu 50 ml ausgelegt.
  • Höchste Durchflussraten bei großer Filterfläche
  • Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
  • Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
  • Minimiertes Kontaminationsrisiko durch ein komplett gebrauchsfertiges Gerät
  • Kann als eigenständiges System oder mit dem Sartolab™ Mehrstation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Vakuumfilter
Material Polystyrol
Material (Membran) PES
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiStation
Probenvolumen 50 mL