Learn More
Sartorius Saugeinlagen
Artikelnummer. 11740876 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsart:
In Petrischale verpackt
Verpackt in 10 Magazinen
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1.85 Zoll
1.96 in.
Außendurchmesser (metrisch):
4,7 cm
5 cm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Verpackungsart Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11740876 Verpackt in 10 Magazinen 1.96 in. 50 mm 1000 Stück
11780686 In Petrischale verpackt 1.96 in. 5 cm 100 Stück
11730876 Verpackt in 10 Magazinen 1.85 Zoll 4,7 cm 1000 Stück
3 options
Artikelnummer. 11740876
Marke: Sartorius 1541050ALR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vorsterilisiert in Kunststoffmagazinen, die auf das manuelle Sartorius-Dosiergerät passen
Sartorius 1.4 mm dicke saugfähige Pads werden mit dem entsprechenden Flüssigkulturmedium benetzt, bevor ein Membranfilter auf sie aufgesetzt wird. Sie werden in Kunststoffmagazinen vorsterilisiert geliefert, die auf das manuelle Sartorius Spendergerät passen.
Die Saugkissen sind in zwei Durchmessern erhältlich:
  • 47 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3 ml
  • 50 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nährstoff-Pad
Verpackungsart Verpackt in 10 Magazinen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.96 in.
Durchmesser (metrisch) 5 cm
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm