Learn More
- Home
- Products
- Mikrobiologische Medien und Medienzusätze
- Dehydrierte mikrobiologische Medien
- Sartorius Saugeinlagen
Sartorius Saugeinlagen
Artikelnummer. 11700666 Alle ansehen Sartorius Produkte| Artikelnummer. | Farbe | Medientyp | Porengröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 11700666 | Dunkelgrün | TGE | 0,45 μm | 100 Stück |
| 11750676 | Grün | Wallerstein | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10108681 | Dunkelgrün | Hefeextrakt | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10622602 | Schwarz | Chromocult | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10637461 | Dunkelgrün | Azid | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10424271 | Grün | Tergitol TTC | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10624371 | Dunkelgrün | Caso | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10144231 | Grün | Schaufus Pottinger | 1.2 μm | 100 Stück |
| 10028050 | Grün | Chapman | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10129330 | Grün | ECD | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10357451 | Grün | MacConkey | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10557521 | Weiß | Endo | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10179180 | Grün | Standard-TTC | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10767361 | Grün | Wismutsulfit | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10078020 | Grau | Wismutsulfit | 0.65 μm | 100 Stück |
| 10707941 | Weiß | VLB-S7-S | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10537331 | Grün | Lysin | 0.65 μm | 100 Stück |
| 10189420 | Grau | Orangenserum | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10738131 | Grün | Standard | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10245751 | Grau | Weman | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10184271 | Weiß | Glukose-Trypton | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10409511 | Weiß | Teepol | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10092411 | Weiß | m-FC | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10261841 | Grau | Sabouraud-Agar | 0.65 μm | 100 Stück |
| 10708711 | Weiß | Schaufus Pottinger | 0.65 μm | 100 Stück |
| 10748131 | Weiß | Cetrimid | 0,45 μm | 100 Stück |
| 10595701 | Grün | Jus de Tomate | 0,45 μm | 100 Stück |
| 11770666 | Grau | Schaufus Pottinger | 0.65 μm | 100 Stück |
| 11843282 | Grau | Schaufus Pottinger | 0.8 μ m | 100 Stück |
| 10225611 | Grün | R2A | 0,45 μm | 100 Stück |
-
244.00 €
207.40 € / 100 Stück
Sparen 36.60 €
15% Rabatt
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28170" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
Sartorius Nährstoffkissen-Sets werden bei Membranfilterverfahren verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht die Untersuchung großer Probenvolumina mit geringer Keimzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3,0 - 3,5 ml sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser befeuchtet sind, können sie sofort verwendet werden. Der Feuchtigkeitsgrad ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring den/die/das umgibt NPS ist sichtbar. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den passenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die speziell auf die Anforderungen der mikrobiellen Detektion zugeschnittenen Membranfilter sind mit einem Durchmesser von 47 oder 50 mm erhältlich. Der Standard NPS Die Box enthält 100 sterile Nährpads, die jeweils einzeln in eine Petrischale gelegt und sterilisiert wurden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe Qualität von NPS während ihrer gesamten Haltbarkeitsdauer von bis zu 24 Monaten. Für die vielfältigen Anforderungen der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie weitere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN und ISO Normen, die amerikanischen Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC und Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
- Problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
- wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- nach internationalen Standards und Referenzen
- einfache Handhabung
- Validierungsleitfaden verfügbar
- gleichbleibende Qualität
- äußerst vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN- und ISO-Normen |
| Farbe | Dunkelgrün |
| Form | Dehydriert |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | TGE |
| Produkttyp | Nährstoff-Pad |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Mikrobieller Nachweis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtkolonienzahl |
| Rasterfarbe | Grün |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.96 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |