Learn More
Sartorius Zubehör für die Membranfiltration mit Biosart™ 100
ohne Angabe
11.05 € - 204.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartorius Biosart 100 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11765545
|
Sartorius
16417 |
Adapter | ABS-Copolymer | Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten |
11.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11392120
|
Sartorius
16414 |
Adapter | Silikon | Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel |
14.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10730403
|
Sartorius
16835 |
Adapter | Edelstahl | Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart Verteiler 16844, 16842 und 16843 |
204.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Zubehörbeschreibungen
Adapter, ABS-Copolymer – 14-555-780
- Biosart 100 Membranheber
- Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten
- Biosart 100 Adapter
- Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf 50 mm-Halterungen
- Biosart 100 Adapter
- 50 mm-Fritte aus Edelstahl mit Silikondichtung
- Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf 16840- oder 16841-Böden
- Biosart 100 Adapter für die Aufnahme verschiedener Trichtertypen
- Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf die Combisart™ Verteiler 16844, 16842 und 16843
- Ersatzstopfen für 16385
- 16385 dient dem Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf Combisart Verteiler
Spezifikation
Nein | |
Sartorius Biosart 100 | |
Unsteril |