Learn More
Sartorius Woulff'sche Flasche, 500 ml Stopfen, Hahn, Schlauchverbinder
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Displaytyp:
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Volumen, 500 ml
- Mit Absperrhahn
- Zum Schutz der Vakuumpumpe
- Wird zwischen Saugkolben und Vakuumquelle verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Woulff-Flasche |
| Displaytyp | Keine |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz der Vakuumpumpe, wird zwischen Saugflasche und Vakuumquelle verwendet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wird zwischen Saugkolben und Vakuumquelle verwendet |
| Enthält | Absperrhahn |