Learn More
Sartorius Zubehör für den MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
Artikelnummer. 15972580 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Adapter
Aluminium-Verbindungsstück
Aluminiumfilterstapel
Fernsteuerung
Filterhalter
Steckverbinder
Steckverbindersatz aus Aluminium
Zwischen-Adapterring
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Adapter für Einweg-Gelatine zum Aufsatz auf den Einlass des MD8
Für den quantitativen Nachweis von Organismen in der Luft, vor allem in sterilen Bereichen von Reinräumen der Klasse A/B, Isolatoren oder Blow-Fill-Seal-Maschinen
Für 80 mm-Gelatinefilter
Für den Austausch von intermediären (mittleren) Teilen aus Aluminiumstapeln
Kulturmedienplatten
Stapel von 10 offenen Filterhaltern
Steckverbinder 17658 und 17659
Steckverbinder G-S zur Verbindung des Einlasses des Luftprobenehmers mit einem flexiblen Schlauch
Steckverbinder S-F zur Verbindung des flexiblen Schlauchs mit dem Filterhalter für Triclamp
Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
15972580 Zwischen-Adapterring Für den Austausch von intermediären (mittleren) Teilen aus Aluminiumstapeln 1 Stück
15952570 Adapter Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel 1 Stück
15952590 Adapter Kulturmedienplatten 1 Stück
11735775 Fernsteuerung Für den quantitativen Nachweis von Organismen in der Luft, vor allem in sterilen Bereichen von Reinräumen der Klasse A/B, Isolatoren oder Blow-Fill-Seal-Maschinen 1 Stück
15942580 Aluminiumfilterstapel Stapel von 10 offenen Filterhaltern 1 Stück
15932580 Filterhalter Für 80 mm-Gelatinefilter 1 Stück
15626314 Steckverbindersatz aus Aluminium Steckverbinder 17658 und 17659 2 Stück
15932590 Filterhalter Adapter für Einweg-Gelatine zum Aufsatz auf den Einlass des MD8 1 Stück
15952580 Aluminium-Verbindungsstück Steckverbinder G-S zur Verbindung des Einlasses des Luftprobenehmers mit einem flexiblen Schlauch 1 Stück
15962580 Steckverbinder Steckverbinder S-F zur Verbindung des flexiblen Schlauchs mit dem Filterhalter für Triclamp 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15972580 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 17660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 €
    217.33 € / 1 Stück
    Sparen 24.67 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für die Verwendung mit dem MD8 Airscan™ Luftprobenehmer. Der MD8 wird für den quantitativen Nachweis von in der Luft befindlichen Organismen, hauptsächlich in sterilen Bereichen von Reinräumen der Klasse A/B, Isolatoren oder Blow-Fill-Seal M
Zubehör
Adapter, Stecker - 14-555-869
  • Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel
  • DN 30 Schlauchtülle für 1 bis 11 in. Sanitärflansch
Adapter, Steckverbinder – 14-555-890
  • Verbindet AirScan mit Isolator über Silikonschläuche und Filterkapsel
  • DN 25 Schlauchtülle für 1 bis 11 in. Sanitärflansch
Adapter, Platte – 14-555-876
  • Für Kulturmedienplatten
Adapter, Ring – 14-555-912
  • Ersatzteil für Aluminiumstapel
  • Intermediärer (mittlerer) Teil
Aluminiumstapel – 14-555-878
  • Stapel von 10 offenen Filterhaltern
Kalibrierkit – 14-555-868
  • Tragbares Durchflussmessgerät für die Luftkeimsammler der Serie MD8
Kapsel, Sartoflor – 14-555-889
  • Mit PTFE-Membran und Sanitärflanscheinlass und -auslass
  • Zur sterilen Luftfiltration zwischen den MD8 airscan und Isolator
Tragetasche – 14-555-873
  • Robuster Koffer für den Transport und die Lagerung von Gerät und Zubehör
Klemme, Flansch – 14-555-891
  • Für 1 bis 11 in. Sanitärflansche
Steckverbinder – 14-555-879
  • Aluminium
  • Steckverbindersatz für MD8 (SM 16743/44)
Steckverbinder – 14-555-909
  • Aluminium
  • Zur Verbindung des Einlasses des Luftkeimsammler mit einem flexiblen Schlauch
Steckverbinder – 14-555-910
  • Aluminium
  • Zur Verbindung eines flexiblen Schlauches mit einem Filterhalter oder Adapter
Steckverbinder – 14-555-911
  • Flexibler Schlauch zum Filterhalter/Adapter (S-F)
  • Für Triclamp
Filterhalter – 14-555-880
  • Für 80 mm-Gelatinefilter
  • Ersatzteil für die Aluminiumstapel
Filterhalter – 14-555-884
  • Adapter zum Aufsatz der Gelatinefiltereinheiten (Einweg-Gelatine) auf den Einlass des MD8
O-Ring – 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Fernbedienung – 14-555-877
  • Zur Verwendung mit PC (Dialog-Systemsoftware)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Austausch von intermediären (mittleren) Teilen aus Aluminiumstapeln
Typ Zwischen-Adapterring
Volumen (metrisch) 0,2 bis 1 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) MD8 Airscan Luftprobenehmer