Beschreibung
Für Vivacell 20, 70, 100 und 250 Modelle. Vollständig mit Manometer, Regler, Überdruck-Sicherheitsventil, Buchsenleiste für Sartorius Stedim Biotech Druckprodukte und 1 m-Verlängerungsleitung (4 mm-Pneumatikschlauch) mit Stecker- und Buchsenanschlüssen und 1 m aus 6 mm-Einlassschlauch.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vivacell 20, 70, 100 und 250 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Luftdruckprüfer |