Learn More
Sartorius arium™ 615DI-Entionisierungskartuschen
Artikelnummer. 11770216 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
600
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Material unitSize
11770216 600 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11770216 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 615DI014
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
arium™ 615DI-Patronen sind für die Produktion von stark entionisiertem Wasser ausgelegt. Die DI-Patronen enthalten hochwirksame IonenaustauscherHarze, um Kationen und Anionen durch Austausch von H+ und OH – aus dem Wasser zu entfernen. Das konstant μS/cm.
  • Kleines Design und einfache Installation
  • Zuverlässiges Verfahren; ersetzen Sie das Harz einfach, wenn die Kapazität erschöpft ist
  • Leitfähigkeit typisch <0.1 μS/cm
  • Hohe Effizienz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Patrone, Entionisierung
Speisewassertemperatur (metrisch) 35 °C
Flussrate 600
Enthält Satz Schlauchverarbeiter
Einlassanschluss (angloamerikanisch) 0,75 in.
Material Edelstahl
Spülvolumen (metrisch) 20 L
Höhe (metrisch) 60 cm
Durchmesser (metrisch) 23.7 cm