Learn More
Sartorius arium™ Bag für arium Bagtank
Artikelnummer. p-4597916 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
50 L
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 14801382
Marke: Sartorius H2OCBS20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein arium™ Beutel schützt den Anwender vor Reinigungsvorgängen mit gefährlichen Chemikalien
Der Arium™-Beutel besteht aus S71-Folie und wird in Arium™-Beuteltanks verwendet. Im Gegensatz zu anderen typischen Wassertanks schützt der Arium-™-Beutel die Anwender, indem Reinigungsprozesse mit gefährlichen Chemikalien vermieden werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Beuteltanksystem
Typ Beutel
Material S71 Film
Breite (metrisch) 16,6 cm
Höhe (metrisch) 86,5 cm
Tiefe (metrisch) 43,7 cm