Learn More
Sartorius arium™ Verteilerpumpe
Artikelnummer. 14861372 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
8,5 in.
9,4 in.
Elektrische Anforderungen:
110 V, 50/60 Hz
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Elektrische Anforderungen Packungsgröße
14861372 8,5 in. 230 V / 50 Hz 1 Stück
15903020 9,4 in. 110 V, 50/60 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14861372 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OADP20
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optionale zusätzliche Pumpe für den Einsatz mit 20 L arium™ Bagetank
Eine optionale zusätzliche Pumpe für einen 20 l Bagtank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Umgebungstemperatur 35 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Beuteltank 20 l
Typ Verteilerpumpe
Schutzartklasse IP 20
Abmessungen (L x B x H) 200 x 11 x 14,8 cm (78,7 x 4,33 x 5,8 in.)
Länge (angloamerikanisch) 78,7 in.
Länge (metrisch) 200 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,8 in.
Höhe (metrisch) 14,8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Tiefe (metrisch) 21,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 6,3 lb.
Gewicht (metrisch) 2,9 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 220 V
Frequenz 50 Hz