Beschreibung
Alle Kits enthalten:
- 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.)
- Stangenrahmen
- Thermometer mit Halteklammer
- Glaslot
- Sieb zum Eintauchen von Proben (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Probenhalter (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Plattform aus Metall
- Dichtung für ME-Modelle
- Kompensatorscheibe für Modelle ME235S/P und ME254S
- 3 Adapter
- Adapter für LA/LP-Modelle mit Windschutz
- Adapter für LA/LP-Modelle: 1x mit und 1x ohne Windschutz
- Kompensatorscheibe für LA/LP-2300D-Modelle
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CPA Waage |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten |
| Enthält | 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.), Rahmen aus Stäb |
| Typ | Density Determination Kit |