Learn More
Sartorius Waagenkits zur Dichtebestimmung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10603932 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CPA Waage
Cubis Waage; für Wägemodule
Erweiterung für ED, LA, LP Präzisionswaage
Unit Size:
1 Stück
Produktlinie:
Cubis II
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize Produktlinie
10603932 Erweiterung für ED, LA, LP Präzisionswaage 1 Stück -
15229134 Cubis Waage; für Wägemodule 1 Stück Cubis II
10131371 CPA Waage 1 Stück -
3 options
Product Code. 10603932
Brand: Sartorius YDK01LP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Sartorius Waagen zur Bestimmung der Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten
Alle Kits enthalten:
  • 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.)
  • Stangenrahmen
  • Thermometer mit Halteklammer
  • Glaslot
  • Sieb zum Eintauchen von Proben (Zubehör für Schalenaufhängung)
  • Probenhalter (Zubehör für Schalenaufhängung)
  • Plattform aus Metall
CPA Kit enthält:
  • Dichtung für ME-Modelle
  • Kompensatorscheibe für Modelle ME235S/P und ME254S
  • 3 Adapter
Cubis Kits enthalten:
  • Adapter für LA/LP-Modelle mit Windschutz
Erweiterter ED Kit enthält:
  • Adapter für LA/LP-Modelle: 1x mit und 1x ohne Windschutz
  • Kompensatorscheibe für LA/LP-2300D-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Erweiterung für ED, LA, LP Präzisionswaage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten
Enthält 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.), Rahmen aus Stäb
Typ Density Determination Kit