Learn More
Sartorius Arium™ Comfort Vorfilter
Artikelnummer. 15744595 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Arium™ Comfort I und II
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15744595 Arium™ Comfort I und II 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15744595 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OCPFCO1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 €
    378.00 € / 1 Stück
    Sparen 70.00 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arium™ Comfort Vorfilter für Arium™ Comfort Wassersysteme.
  • Vorfilter bestehend aus hocheffizienter Aktivkohle in Kombination mit einem Prozessoptimierungskatalysator
  • Entfernt zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetalle und bestimmte Verunreinigungen
  • Für den vorgesehenen Gebrauch mit: Arium™ Comfort I Arium™ Comfort II
  • Menge 1 Einheit/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium™ Comfort I und II
Typ Vorbehandlungskassette