Learn More
Sartorius Staubschutzabdeckungen für Waagen
Die langlebige Staubschutzabdeckung schützt Waagen vor Staub und Schmutz sowie vor Ablagerungen.
Marke: Sartorius 6960TE01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Sartorius Waagen.Spezifikation
Waagen der M-Power Serie: AZ64, AZ124, AZ214 | |
Zum Schutz der Waage vor Staub und Schmutz | |
Staubschutzabdeckung, nur Display |