Learn More
Sartorius Biosart™ 100 Monitore
Artikelnummer. 10669151 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Rasterfarbe:
Grau/Weiß
Grün/Dunkelgrün
Schwarz/Weiß
Weiß
weiß/schwarz
Material (Membran):
Cellulosenitrat
Regenerierte Cellulose
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Tabletts
Packungsgröße:
48 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Rasterfarbe Material (Membran) Verpackung unitSize
10669151 0,45 μm weiß/schwarz Cellulosenitrat Einzeln verpackt 48 Stück
11813292 0,45 μm Schwarz/Weiß Cellulosenitrat Tabletts 48 Stück
11745805 0,45 μm weiß/schwarz Cellulosenitrat Großpackung 48 Stück
15942530 0,2 μm weiß/schwarz Cellulosenitrat Tabletts 48 Stück
10164331 0,2 μm weiß/schwarz Cellulosenitrat Einzeln verpackt 48 Stück
11765805 0,45 μm weiß/schwarz Cellulosenitrat Tabletts 48 Stück
11775805 0,45 μm Schwarz/Weiß Cellulosenitrat Großpackung 48 Stück
10112802 0,45 μm Grün/Dunkelgrün Cellulosenitrat Einzeln verpackt 48 Stück
15952530 0,8 μm Grau/Weiß Cellulosenitrat Tabletts 48 Stück
11795805 0,45 μm Grau/Weiß Cellulosenitrat Großpackung 48 Stück
11705815 0,45 μm Weiß Regenerierte Cellulose Tabletts 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10669151 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 164014706ACK
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Besonders für das mikrobiologische Testen von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Lebensmitteln entwickelt. Diese Sartorius Biosart™ 100 Monitore sind sterile Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad und sind sofort einsatzbereit. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht.
Geeignet für die mikrobiologische Analyse großer Probenvolumina, die einen geringen Gehalt an Mikroben aufweisen. Die Membranfiltration ist hierbei ein wesentlicher Schritt. Durch das Zugeben einer Probe in einige ml steriler physiologischer NaCl-Lösung können auch kleine Volumina getestet werden. Speziell für den Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Getränken, Lebensmitteln sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad sind sofort einsatzbereit. Nach der Filtration wird der 100 ml-Trichter einfach entfernt und der Monitor in eine Petrischale umgewandelt. Kulturmedien zur Benetzung des Pads sind in individuell sterilisierten, praktischen Ampullen aus Kunststoff erhältlich. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten neben einem Deckel, einem Trichter und einer Basis auch eine Membran und eine Kartonscheibe. Gewährleistet die Identifizierung aller Kolonien.Die Monitore sind in einer Vielzahl verschiedener Typen erhältlich: Monitore mit Cellulosenitrat-Membranen (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht. Die drei verschiedenen Filterfarben Grün, Weiß und Grau (Schwarz nach dem Benetzen) bieten den besten Kontrast zu den Kolonien. Monitore mit Membranen aus regenerierter Zellulose, einem Material, das hohe Durchflussraten mit hoher chemischer Stabilität kombiniert, sind ideal für Keimzahltests im Veterinärbereich, wo viele Produkte auf Lösungsmitteln basieren.
  • Hoher Durchfluss
  • Hoher Gesamtdurchlauf
  • Steril oder einzeln steril verpackt lieferbar
  • Zertifizierte Membranfilter: erfüllen ISO 7704
  • In verschiedenen Farben lieferbar
  • Ohne hydrophobe Klebezonen
  • Validiert
  • Sofort einsatzbereit, anschlussfertig und leicht zu handhaben
  • Minimale Geräteausstattung nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adaptermaterial Polyethylen
Zertifizierung/Konformität ISO 7704
Farbe weiß/schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Gebrauchsfertiger Druckfilter
Material Polystyrol
Material (Membran) Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Probenvolumen 100 mL
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 14,5 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie
Graduierungen 10 ml
Rasterfarbe weiß/schwarz
Verpackung Einzeln verpackt
Stopfenmaterial Polyethylen
Menge 48/Packung
Typ Filtertrichter
Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) Membran 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose