Learn More
Sartorius Membranfilter aus Celluloseacetat
Artikelnummer. 10189130 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
5,0 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
30 mm
47 mm
50 mm
85 mm
90 mm
100 mm
Menge:
100/Packung
25/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
10189130 0,8 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
10466551 0,8 μm 13 mm 100/Packung 100 Stück
10314021 0,8 μm 50 mm 100/Packung 100 Stück
10271601 0,8 μm 25 mm 100/Packung 100 Stück
15912450 0,8 μm 90 mm 100/Packung 100 Stück
10692392 0,65 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
10674532 0,65 μm 50 mm 100/Packung 100 Stück
10313401 0,45 μm 100 mm 25/Packung 25 Stück
10154221 0,45 μm 30 mm 100/Packung 100 Stück
10788701 0,45 μm 50 mm 100/Packung 100 Stück
10796881 0,45 μm 13 mm 100/Packung 100 Stück
10475021 0,45 μm 25 mm 100/Packung -
10739091 0,45 μm 90 mm 25/Packung -
12942661 0,45 μm 85 mm 100/Packung 100 Stück
10788511 0,45 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
12932661 0,45 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
10422951 0,2 μm 13 mm 100/Packung 100 Stück
10709671 0,2 μm 25 mm 100/Packung 100 Stück
10622042 0,2 μm 30 mm 100/Packung 100 Stück
10746981 0,2 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
10612561 0,22 μm 50 mm 100/Packung 100 Stück
10528001 0,22 μm 90 mm 25/Packung -
10255511 1,2 μm 100 mm 25/Packung 25 Stück
10715902 1,2 μm 25 mm 100/Packung 100 Stück
10281981 1,2 μm 47 mm 100/Packung -
10620183 5,0 μm 47 mm 100/Packung 100 Stück
10173701 5,0 μm 25 mm 100/Packung 100 Stück
10707751 0,65 μm 25 mm 100/Packung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 10189130 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1110447N
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hohe Durchflussraten und thermische Stabilität bei sehr geringen Adsorptionseigenschaften. Sartorius Membranfilter aus Celluloseacetat eignen sich für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten. Die nicht-sterilen Filter mit verschiedensten Durchmessern und Porengrößen sind in kostengünstigen und platzsparenden Großpackungen lieferbar.
Verbindet hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften.Sartorius Celluloseacetat-Membranfilter eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsvorrichtungen.Nicht sterile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
  • Ideal für Koloniezählung, Partikelprüfung, Mikroskopie und Sterilitätstests
  • Hochwertige CA-Membranfilter für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten
  • Erhältlich mit Porengrößen von 0,2 μm bis 5,0 μm
    • 0,2-μµm-Filter sind der Standard für die Sterilfiltration wässriger Lösungen wie Nährmedien, Pufferlösungen und Seren.
    • 5-μµm-Filter können als Vorfilter verwendet werden, um grobe Partikel zurückzuhalten, während Mikroorganismen hindurchgelangen.
  • Weiße, nicht sterile Filter ohne Siebe in verschiedenen Durchmessern (13 bis 100 mm)
  • Kann durch Autoklavieren bei 121 °C °oder 134 °C, Gammabestrahlung mit 25 kGy, Trockenhitze oder Ethylenoxid sterilisiert werden.
Die Ergebnisse von Veröffentlichungen zur Adsorption sind schwer miteinander zu vergleichen, da meist unterschiedliche Testsubstanzen, Bedingungen und Nachweismethoden verwendet wurden und die Membranen ohne vorherige Sterilisation getestet wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Membranfilter
Format Scheibe
Material Celluloseacetat
Material (Membran) Celluloseacetat
Porengröße 0,8 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Druckfiltrationsgeräten, Sterilfiltration der Lösung.
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 120 μm
Typ Membranfilter
Durchmesser (metrisch) 47 mm