Learn More
Sartorius Combisart™ Zubehör für die Koloniezahlbestimmung
Artikelnummer. 10469511 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Art des Auslasses:
Schlauchnippel, DN 10
TR 20 x 2-mm-Außengewinde mit DN 24 (≈24 mm) Sechskantmutter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10469511
Marke: Sartorius 16841
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Sartorius Combisart Individual- und Mehrfachsysteme für die Kolonienzählung
Zur Verwendung mit Combisart Individual- und Mehrfachsystemen für die Koloniezählung (Rep. Kat.- Nr. 14-555-800 und 14-555-802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Basishalterung
Filtrationsbereich 12.5 cm2
Art des Einlasses Innengewinde, TR 20 x 2
Material Edelstahl
Art des Auslasses Schlauchnippel, DN 10
Probengröße 3 oder 6
Zertifizierung/Konformität ISO 8199, B.S.304S31, AISI 304
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung
Enthält 50 mm-Fritte