Learn More
Sartorius Combisart™ Zubehör für die Koloniezahlbestimmung
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Art des Auslasses:
Schlauchnippel, DN 10
TR 20 x 2-mm-Außengewinde mit DN 24 (≈24 mm) Sechskantmutter
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Zur Verwendung mit Combisart Individual- und Mehrfachsystemen für die Koloniezählung (Rep. Kat.- Nr. 14-555-800 und 14-555-802).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Basishalterung |
| Filtrationsbereich | 12.5 cm2 |
| Material | Edelstahl |
| Art des Auslasses | TR 20 x 2-mm-Außengewinde mit DN 24 (≈24 mm) Sechskantmutter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung |
| Enthält | 50 mm-Fritte |