Learn More
Sartorius Interfacemodule für Cubas Waagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15385601 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Anschlusstyp:
Option B: Bluetooth-Adapter
Option P: RS-232 9-polig, PS/2
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Computer- oder Tastaturanschluss
Drahtlosverbindung zum YDP10BT Datendrucker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15385601
Marke: Sartorius YDO01MSP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Cubis Waagen.
  • Option R (YDO01MS-R): RS-232C Datenschnittstelle, 25-polig, zum Anschluss von Cubis Zubehörgeräten
  • Option B (YDO01MS-B): ™ Bluetooth-Schnittstellenmodul für die drahtlose Verbindung des YDP10BT Datendruckers
  • Option P (YDO01MS-P): RS-232C-Datenschnittstelle, 9-polig, einschließlich PS/2-Schnittstelle für den Anschluss eines PCs oder einer Tastatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cubis Waage
Anschlusstyp Option P: RS-232 9-polig, PS/2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Computer- oder Tastaturanschluss
Typ Datenschnittstelle