Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Analysewaagen: Windschutz mit manuellen Türen
Artikelnummer. 10329974 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
Enthält:
Manueller Glas-Windschutz
Ausgleichen:
Unterstützt
Lesbarkeit:
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Ausgleichen Lesbarkeit unitSize
10329974 220 g Manueller Glas-Windschutz Unterstützt 0,1 mg 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10329974
Marke: Sartorius MSU224S000DU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für Anwender, die eine besonders hohe Messgenauigkeit bei weniger komplexen Wiege- und Datenverwaltungsvorgängen benötigen
MSE Analysewaagen sind Teil der modularen Cubis-Geräteserie, die eine präzise monolithische Wägezelle der zweiten Generation für größere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion enthält, mit der man schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit erzielt. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht auch die Anpassung an spezifische Laboranwendungen für strengste Anforderungen.
  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen motorgesteuerten Nivellierungsfunktion—, ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
  • Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
  • Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
  • Staub- und wassergeschützt
  • Schalengröße: 85 x 85 mm
MSE Anzeige- und Bedieneinheit
  • Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
  • Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischen Arzneibuch Kapitel41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Tasten
Kalibrierpunkte 200 g
Kapazität (angloamerikanisch) seitliche Last 0,2 mg
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-polig, RS232 9-polig, USB, Ethernet, Bluetooth
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Manueller Glas-Windschutz
Ausgleichen Unterstützt
Linearität <±0,2 mg
Messzeit <3 s
Modell 224S
Wiederholgenauigkeit <±0,07 mg
Probengröße 120 mg
Empfindlichkeitsdrift ±1 ppm/K
Stabilisierungszeit <1 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 Grad Celsius
Testlast 100 g
Typ Analysenwaage
Breite (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 3,3 in.
Breite (metrisch) 24,9 cm
Breite (metrisch) Schale 8,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 10,28 in.
Höhe (metrisch) 37,1 cm
Höhe (metrisch) Kammer 26,1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 8 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 3,3 in.
Tiefe (metrisch) 41 cm
Tiefe (metrisch) Kammer 20,3 cm
Tiefe (metrisch) Schale 8,5 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz