Learn More
Sartorius Cubis™ MSU Toploader Balances: No Draft Shield/Guide-Assisted Leveling
Artikelnummer. 10136024 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
1.5/3/6.2 kg
10,2 kg
12,200 g
2.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6,2 kg
8,2 kg
8200 g
Lesbarkeit:
10 mg
10/20/50 mg
100 mg
10 mg
Modell:
10202S
12201S
8201S
8202S
MSA6202P
MSU1202S
MSU2202S
MSU4202S
MSU5201S
MSU6202S
Stabilisierungszeit:
≤0,8 s
0.8 s
1 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10136024
Marke: Sartorius MSU1202S000D0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius Cubis™ MSU Präzisionswaage ohne Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Ecklast 20 mg
Fassungsvermögen 1.2 kg
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 10 mg
Format Kilogramm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
Enthält Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Halbautomatisch
Linearität ≤ 20 mg
Material Druckgegossenes Metall, Edelstahl
Messzeit ≤1 s
Min. Probengewicht 10 g
Modell MSU1202S
Schalenform Quadratisch
Wiederholgenauigkeit ≤ 7 mg
Stabilisierungszeit 0.8 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 500 g
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (T x B x H) 191 x 193 x 172 mm
Breite (metrisch) 193 mm
Breite (metrisch) Schale 20.6 cm
Höhe (metrisch) 172 mm
Höhe (metrisch) Kammer 172 mm
Tiefe (metrisch) 191 mm
Tiefe (metrisch) Schale 20.6 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz