Learn More
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff
Artikelnummer. 10708591 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10708591
Marke: Sartorius 16644E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einwegspritzen aus Kunststoff, die mit allen Spritzenvorsatzfilter-Haltern und 3-Wege-Ventilen verwendet werden können
  • Männlicher Luer-Lock-Anschluss
  • Lieferung mit Nadel
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoff
Kanülen-Gauge 19 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Filterhalter
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 5 ml
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Male Luer Lock
Sterilität Steril