Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Artikelnummer. 15234946 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,2 kg
4200 g
5,2 kg
8200 g
Lesbarkeit:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Enthält:
Externe Kalibrierung
Interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Enthält unitSize
15234946 5,2 kg 100 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
15253923 8200 g 100 mg Externe Kalibrierung 1 Stück
15263903 4200 g 10 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
15273903 3,2 kg 10 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15234946
Marke: Sartorius ENTRIS5201I1S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS-232C, 25-pin
Fassungsvermögen 5,2 kg
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Interne Kalibrierung
Linearität 300 mg
Modell ENTRIS5201i-1S
Wiederholgenauigkeit 100 mg
Stabilisierungszeit 1.5 sec.
Typ Toploading Balance
Abmessungen (L x B x H) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Breite (metrisch) Schale 180 mm
Tiefe (metrisch) Schale 180 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.5 kg