Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Artikelnummer. 15253923 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3,2 kg
4200 g
5,2 kg
8200 g
Lesbarkeit:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Enthält:
Externe Kalibrierung
Interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit Enthält unitSize
15253923 8200 g 100 mg Externe Kalibrierung 1 Stück
15263903 4200 g 10 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
15234946 5,2 kg 100 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
15273903 3,2 kg 10 mg Interne Kalibrierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15253923 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. ENTRIS82011S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232C, 25-polig
Fassungsvermögen 8200 g
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Externe Kalibrierung
Linearität 300 mg
Modell ENTRIS8201 – 1S
Wiederholgenauigkeit 100 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Typ Waage mit Oberschale
Abmessungen (L x B x H) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Breite (metrisch) Schale 180 mm
Tiefe (metrisch) Schale 180 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.0 lb.
Gewicht (metrisch) 2.7 kg