Beschreibung
Reusable stainless steel funnels for microbial enumeration and particle counting.
- Diese drei Filterhalter wurden speziell für die mikrobiologische Qualitätssicherung entwickelt und unterscheiden sich nur in ihrer Kapazität
- Die wiederverwendbaren Trichter verfügen über eine spezielle Verriegelungsklammer, die die Positionierung und das Entnehmen des Membranfilters vereinfacht sowie eine sichere Verriegelung gewährleistet
- Zur Rückverfolgbarkeit hat jeder Filtertrichter eine eigene Seriennummer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Combisart System |
| Typ | Trichter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolonie- oder Partikelzählung |
| Enthält | Verschlussklemme |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 4,7/5 cm |