Learn More
Sartorius Trichter für Combisart™
Artikelnummer. 10446741 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Trichter
Trichterdeckel
Enthält:
Kleiner zentraler Luftanschluss
Verschlussklemme
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Enthält Packungsgröße
10446741 Trichter Verschlussklemme 1 Stück
10243541 Trichterdeckel Kleiner zentraler Luftanschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10446741 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 6981002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 €
    366.19 € / 1 Stück
    Sparen 30.81 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wiederverwendbare Combisart™ Trichter aus Edelstahl für die mikrobielle Auszählung und Partikelzählung.
  • Diese drei Filterhalter wurden speziell für die mikrobiologische Qualitätssicherung entwickelt und unterscheiden sich nur in ihrer Kapazität
  • Die wiederverwendbaren Trichter verfügen über eine spezielle Verriegelungsklammer, die die Positionierung und das Entnehmen des Membranfilters vereinfacht sowie eine sichere Verriegelung gewährleistet
  • Zur Rückverfolgbarkeit hat jeder Filtertrichter eine eigene Seriennummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Combisart Trichter
Enthält Verschlussklemme
Menge Je 1
Produkttyp Trichter