Learn More
Sartorius™ Handschuhe aus Feinleder (1 Paar)
Artikelnummer. 10397391 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Leder
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10397391 Leder 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10397391 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YAW22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Ausgleichsgewichten
  • Verhindert Schäden an der Oberfläche von Gewichten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Leder
Stulpenmaterial Leder
Material Leder
Produkttyp Handschuhe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für sachgerechte Handhabung, Lagerung und Reinigung von Gewichten