Learn More
Sartorius Microsart™ Mini-Vakuumpumpen
Artikelnummer. 15952540 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
6 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
15952540 6 l/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15952540
Marke: Sartorius 1669416006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Microsart Mini-Vakuumpumpen bieten modernste Technologie für den täglichen Einsatz in mikrobiologischen Laborumgebungen
Ideal für mikrobiologische Filtrationen
  • Neopren-Membranpumpen
  • Verminderte sublethal geschädigte Organismen, höhere Wiederbelebungsraten und kürzere Inkubationszeiten
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Öl- und wartungsfrei
  • Geregeltes und leicht einstellbares Vakuum
  • Druckfiltration mit Microsart Mini Vac möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 100 mbar
Versandgewicht (angloamerikanisch) 4.18 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 1.9 kg
Stromstärke 0.63 A
Elektrische Anforderungen 115 V 60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 164 x 90 x 141 mm (6.5 x 3.5 x 5.6 in.)
Geräuschpegel 53.5 dBA
Wirkleistung 65 W
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Flussrate 6 l/min
Frequenz 60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 5.6 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 14.2 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 16.4 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 90 mm
Pumpentyp Vacuum Pump
Maximaler Druck 2.5 bar
Spannung 115 V