Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Artikelnummer. 10012351 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Weiß
Rasterfarbe:
Dunkelgrün
Grün
Schwarz
Weiß
Porengröße:
0,45 μm
0.65 μm
0.8 μ m
1.2 μ m
Medientyp:
Azid
Caso
Cetrimid
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glukose-Trypton
Hefeextrakt
Jus de Tomate
Laurylsulfat
Lysin
MacConkey
Malzextrakt
Orangenserum
R2A
Sabouraud-Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard-TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Wismutsulfit
m-FC
Packungsgröße:
100 Stück
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Rasterfarbe Porengröße Medientyp Packungsgröße
10012351 Grau Weiß 0.8 μ m Malzextrakt 100 Stück
11760676 Grün Grün 0,45 μm Hefeextrakt 100 Stück
10337591 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Azid 100 Stück
10737622 Weiß Grün 0,45 μm Endo 100 Stück
10357591 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Standard-TTC 100 Stück
10265461 Weiß Grün 0,45 μm Tergitol TTC 100 Stück
10052141 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Wismutsulfit 100 Stück
10104181 Grau Weiß 0.65 μm Wismutsulfit 100 Stück
10357301 Weiß Grün 0,45 μm VLB-S7-S 100 Stück
10072141 Grau Weiß 0.65 μm Lysin 100 Stück
10402002 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Orangenserum 100 Stück
10012371 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Caso 100 Stück
10799201 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Standard 100 Stück
10235751 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Weman 100 Stück
10205801 Weiß Grün 0,45 μm Glukose-Trypton 100 Stück
10367401 Weiß Grün 0,45 μm m-FC 100 Stück
10747622 Weiß Grün 0,45 μm Laurylsulfat 100 Stück
10707052 Grau Weiß 0.65 μm Sabouraud-Agar 100 Stück
10662412 Weiß Grün 0.65 μm Schaufus Pottinger 100 Stück
10357641 Weiß Grün 0,45 μm Cetrimid 100 Stück
10490462 Weiß Grün 0,45 μm Chapman 100 Stück
10317741 Weiß Grün 1.2 μ m Schaufus Pottinger 100 Stück
11780656 Grün Dunkelgrün 0,45 μm TGE 100 Stück
10377211 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Jus de Tomate 100 Stück
10215611 Weiß Grün 0,45 μm ECD 100 Stück
11760666 Grau Weiß 0.65 μm Schaufus Pottinger 100 Stück
10515331 Grün Dunkelgrün 0,45 μm R2A 100 Stück
10172222 Grau Weiß 0.8 μ m Schaufus Pottinger 100 Stück
15942500 Weiß Schwarz 0,45 μm Malzextrakt 100 Stück
11740676 Grün Dunkelgrün 0,45 μm Wallerstein 100 Stück
10235851 Grau Weiß 0,45 μm Chromocult 100 Stück
11710686 Grau Weiß 0,45 μm MacConkey 100 Stück
10295891 Grau Weiß 0,45 μm MacConkey 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Product Code. 10012351 Supplier Sartorius Supplier No. 1408647N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 €
    207.40 € / 100 Stück
    Sparen 41.60 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
Sartorius Nährstoffkissen-Sets werden bei Membranfilterverfahren verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht die Untersuchung großer Probenvolumina mit geringer Keimzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3,0 - 3,5 ml sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser befeuchtet sind, können sie sofort verwendet werden. Der Feuchtigkeitsgrad ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring den/die/das umgibt NPS ist sichtbar. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den passenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die speziell auf die Anforderungen der mikrobiellen Detektion zugeschnittenen Membranfilter sind mit einem Durchmesser von 47 oder 50 mm erhältlich. Der Standard NPS Die Box enthält 100 sterile Nährpads, die jeweils einzeln in eine Petrischale gelegt und sterilisiert wurden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe Qualität von NPS während ihrer gesamten Haltbarkeitsdauer von bis zu 24 Monaten. Für die vielfältigen Anforderungen der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie weitere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN und ISO Normen, die amerikanischen Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC und Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
  • Problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
  • wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
  • nach internationalen Standards und Referenzen
  • einfache Handhabung
  • Validierungsleitfaden verfügbar
  • gleichbleibende Qualität
  • äußerst vielseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN- und ISO-Normen
Farbe Grau
Form Dehydriert
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Malzextrakt
Produkttyp Nährstoff-Pad
Sterilität Steril
Testtyp Mikrobieller Nachweis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hefen und Schimmelpilze
Rasterfarbe Weiß
Verpackungsart Einzeln verpackt
Porengröße 0.8 μ m
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.85 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4,7 cm