Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Artikelnummer. 10295891 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Weiß
Rasterfarbe:
Dunkelgrün
Grün
Schwarz
Weiß
Porengröße:
0,45 μm
0.45 μ m
0.65 μm
0.8 μ m
1.2 μ m
Medientyp:
Azid
Caso
Cetrimid
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glukose-Trypton
Hefeextrakt
Jus de Tomate
Laurylsulfat
Lysin
MacConkey
Malzextrakt
Orangenserum
R2A
Sabouraud-Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard-TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Wismutsulfit
m-FC
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10295891
missing translation for 'mfr': Sartorius 1409747N
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
Sartorius Nährstoffpad-Sets werden in Membranfiltermethoden verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht das Testen großer Probenvolumina mit geringer mikrobieller Anzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit. Der Feuchtigkeitsgehalt ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring um den NPS sichtbar ist. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den entsprechenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die Membranfilter, die auf die speziellen Anforderungen von mikrobiellen Nachweisen zugeschnitten sind, sind mit 47 oder 50 mm Durchmesser erhältlich. Die NPS-Standardbox enthält 100 sterile Nährstoffpads, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe NPS-Qualität über die gesamte Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten gewährleistet. Zur Erfüllung der vielfältigen Ziele der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Typen von Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie andere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN- und ISO-Normen, die amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
  • problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
  • wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
  • nach internationalen Standards und Referenzen
  • einfache Handhabung
  • Validierungsleitfaden verfügbar
  • gleichbleibende Qualität
  • äußerst vielseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität DIN- und ISO-Normen
Farbe Grau
Form Dehydriert
Herstellungsort Germany
Medientyp MacConkey
Produkttyp Malzextrakt
Sterilität Steril
Testtyp Microbial Detection
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hefen und Schimmelpilze
Rasterfarbe Weiß
Verpackungsart Einzeln verpackt
Porengröße 0,45 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.85 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4,7 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis