Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Artikelnummer. 10662412 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Weiß
Rasterfarbe:
Dunkelgrün
Grün
Schwarz
Weiß
Porengröße:
0,45 μm
0.45 μ m
0.65 μm
0.8 μ m
1.2 μ m
Medientyp:
Azid
Caso
Cetrimid
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glukose-Trypton
Hefeextrakt
Jus de Tomate
Laurylsulfat
Lysin
MacConkey
Malzextrakt
Orangenserum
R2A
Sabouraud-Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard-TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Wismutsulfit
m-FC
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10662412
Marke: Sartorius 1407047N
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
Sartorius Nährstoffpad-Sets werden in Membranfiltermethoden verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht das Testen großer Probenvolumina mit geringer mikrobieller Anzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit. Der Feuchtigkeitsgehalt ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring um den NPS sichtbar ist. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den entsprechenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die Membranfilter, die auf die speziellen Anforderungen von mikrobiellen Nachweisen zugeschnitten sind, sind mit 47 oder 50 mm Durchmesser erhältlich. Die NPS-Standardbox enthält 100 sterile Nährstoffpads, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe NPS-Qualität über die gesamte Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten gewährleistet. Zur Erfüllung der vielfältigen Ziele der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Typen von Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie andere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN- und ISO-Normen, die amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
  • problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
  • wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
  • nach internationalen Standards und Referenzen
  • einfache Handhabung
  • Validierungsleitfaden verfügbar
  • gleichbleibende Qualität
  • äußerst vielseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN- und ISO-Normen
Farbe Weiß
Form Dehydriert
Herstellungsort Germany
Medientyp Schaufus Pottinger
Produkttyp Nährstoff-Pad
Sterilität Steril
Testtyp Microbial Detection
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hefen und Schimmelpilze
Rasterfarbe Grün
Verpackungsart Einzeln verpackt
Porengröße 0.65 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.85 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4,7 cm