Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) für Microsart™ e.motion Dispenser
Artikelnummer. 11790656 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Medientyp:
Azid
Cetrimid
Endo
Orangenserum
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (mit grünen Hefen und Schimmelpilzen)
Standard-TTC
TGE
Tergitol TTC
Wort
Außendurchmesser (metrisch):
4,7 cm
5 cm
Porengröße:
0,45 μm
0.65 μm
0.8 μ m
Packungsgröße:
100 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medientyp Außendurchmesser (metrisch) Porengröße Packungsgröße
11790656 TGE 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
11740646 Wort 5 cm 0.65 μm 100 Stück
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm 100 Stück
11823272 Azid 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
11803282 Standard-TTC 5 cm 0,45 μm 100 Stück
11813282 Tergitol TTC 5 cm 0,45 μm 100 Stück
11883272 Orangenserum 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
15922490 Tergitol TTC 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
15942490 Orangenserum 5 cm 0,45 μm 100 Stück
11843272 Cetrimid 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
11853272 Cetrimid 5 cm 0,45 μm 100 Stück
15922500 Schaufus Pottinger (mit grünen Hefen und Schimmelpilzen) 5 cm 0.8 μ m 100 Stück
11863272 Endo 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
11893272 Standard-TTC 4,7 cm 0,45 μm 100 Stück
11720646 Wort 4,7 cm 0.65 μm 100 Stück
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm 100 Stück
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0.8 μ m 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11790656 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1407647RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.80 €
    263.00 € / 100 Stück
    Sparen 19.80 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
Sartorius Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien, die für die Verwendung mit Membranfiltermethoden entwickelt wurden. Jedes Nährstoffpad-Set enthält die passenden Membranfilter (mit 47 oder 50 mm Durchmesser), die ebenfalls steril und einzeln verpackt sind. Befeuchten Sie die Nährstoffpads einfach mit sterilem und demineralisiertem (oder destilliertem) Wasser, dann sind sie sofort einsatzbereit. Sie erfüllen internationale Vorschriften und Empfehlungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: internationale Arzneibücher, DIN und ISO Normen, die amerikanischen Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC und Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA.
  • Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
  • Eine wirtschaftliche Lösung, die Zeit und Kosten einspart
  • Einfache Handhabung
  • Validierungsanleitung verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN- und ISO-Normen
Farbe Grün
Form Dehydriert
Herstellungsort Deutschland
Medientyp TGE
Produkttyp Nährstoff-Pad
Sterilität Steril
Testtyp Mikrobieller Nachweis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtkolonienzahl
Rasterfarbe Dunkelgrün
Verpackungsart Einzeln verpackt
Porengröße 0,45 μm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.85 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4,7 cm