Beschreibung
Beinhaltet
Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für einfaches Wiegen. Hervorragende Konnektivität bei der Übertragung von Ergebnissen auf Microsoft Excel-Tabellen oder Drucker YDP40.
- Bezahlen Sie nur für das, was Sie wirklich brauchen
- Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument der Spitzenklasse
- Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit und Überlastschutz für jahrelange Zuverlässigkeit
- Die Überwachungssperre verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
- Übertragen Sie Daten mit der Plug-&-Play-Technologie schnell und einfach von der Waage auf den Drucker oder Computer
- Der robuste Windschutz hält strengen Wägeroutinen durch mehrere Anwender stand
- Das Gerät kann zur praktischen Reinigung vollständig zerlegt werden
Spezifikationen
- Nivellierungskontrolle: Nivellieranzeige aus Glas mit Luftblase zur Zentrierung
- Wägeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS,N
- Manipulationsschutz: Überwachungssperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Gewicht unter: Ja
- Ausgänge: Mini-USB
- Leistung: 100–240 V (universal)
Anwendungen
Wiegen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwiegen, Behalten des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 310 g |
| Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
| Lesbarkeit | 1 mg |
| Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
| Enthält | Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung |
| Ausgleichen | Manuell |
| Linearität | ±3 mg |
| Material | Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff |
| Modell | 313 |
| Mehr anzeigen |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.