Learn More
Sartorius Pumpenköpfe für Vivaflow™ Masterflex Pumpenmodelle
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 und 200
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Masterflex, Easy-Load-Modelle
- Masterflex Pumpe VFP002 erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Vivaflow™ 50 und 200 |
| Typ | Pumpenkopf |