Learn More
Sartorius Q-Apps für Cubas™ MSA Laborwaagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15350824 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Backweigher Light V1
USP V2
UserCal V1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15350824
Marke: Sartorius YAPP02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Individuelle, an Ihre spezifischen Betriebsverfahren angepasste Anwendungen zum Download
Die Funktion der Cubis MSA-Laborwaagen wird durch Cubis individuell erweitert, das die Möglichkeit bietet, spezifische Anwendungen, so genannte Q-Apps, über eine SD-Karte direkt in die Waage herunterzuladen und einfach zu integrieren. Q-Apps führen den Anwender Schritt für Schritt durch spezifische Wäge-Workflows, die eine strenge Einhaltung der schriftlich festgelegten Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gewährleisten. Auch der Dokumentationsprozess kann über eine direkte Verbindung zu einem führenden System automatisiert werden, um den Zeitaufwand für die Dokumentation der Ergebnisse zu verringern. Q-Apps steigern dadurch die Effizienz und Zuverlässigkeit des Wägeprozesses erheblich und sparen so wertvolle Zeit und Geld für Labore.
  • Die Arbeitsabläufe können unabhängig von der Waage durchgeführt werden und erfordern keine direkte Computerverbindung oder externe Software (Middleware).
  • Fühlen Sie sich sicher, dass Ihre SOPs jederzeit eingehalten werden
  • Einfache Lizenzierung: in wenigen Schritten erhalten Sie den Aktivierungscode für die dauerhafte Nutzung einer Q-App
  • Einfacher Anschluss und Datenaustausch mit einem übergeordneten Laborinformationsverwaltungsystem für eine bessere Kontrolle der Proben- und Datenverwaltung
  • Eine Vielzahl von Lösungen für typische Laborwägeprozesse sind als Standard-Q-Apps erhältlich
  • Wenn Sie eine Wägeaufgabe haben, die nicht von einer der Standard-Q-Apps erfüllt werden kann, kann eine individualisierte Q-App für jede spezifische Wägeaufgabe angepasst werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Vertriebsmitarbeiter
Zu den Standard-Q-Apps gehören:
  • UserCal V1: Benutzerdefinierbare Kalibrierungsroutine mit externen Gewichten
  • USP V2: Bestimmung des Betriebsbereichs gemäß USP Kapitel 41
  • Backweigher Light V1: Differenzielle Wägeanwendung mit automatischer Probennummerierung (max. 100 Proben)
  • Backweigher Light V2: Differenzieller Wägevorgang mit Chargen und automatischer Proben-/Chargennummerierung (max. 5 x 100 Proben)
  • Backweigher Light V3: Differenzielle Wägeanwendung mit individueller Proben-ID (alphanumerisch)
  • Pipette Check Light V1: Prüfung/Kalibrierung von Kolbenpipetten mit festem oder variablem Volumen gemäß ISO 8655-Toleranzen
  • Tablet Checker V1: Tablet Checker-Anwendung gemäß Pharmakopeia-Standards
  • Residual Dirt Analysis (Analyse auf Schmutzrückstände): Gravimetrische Bestimmung des Restschmutzes nach VDA19, mit individueller Proben-ID (alphanumerisch)
Hinweis: Q-Apps dürfen nur mit Cubis MSA Laborwaagen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Cubis MSA Laborwaage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung des Mindestgewichts gemäß USP34, Kapitel 41.
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch
Typ USP V2