Beschreibung
- 14-555-783: Microsart™ Fritte
- 14-555-784: Microsart Basis 47 mm, Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Microsart Trichter |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Non-sterile |
| Menge | Jeweils |
| Typ | Microsart Basisstütze |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 4,7 cm |