Beschreibung
Hochwertige, zuverlässige Sterilfiltereinheiten
- Auffangkolben (RF) und Flaschenaufsatz (BT) enthalten eine hochwertige Sartorius PES-Membran
- Kombinieren der höchsten Durchflussraten und des höchsten Durchsatzes mit extrem niedriger Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen
- Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika
- RF- und BT-Vakuumeinheiten als Einheiten mit 150, 250, 500 und 1000 ml lieferbar
- Einheiten mit 500 und 1000 ml werden serienmäßig mit 90 mm-Membran geliefert
- Verbesserte Filtrationsgeschwindigkeit und -durchsatz für kostengünstige Filtration
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ISO 10993 |
| Verbinder | Plug-on hose nipple |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,77 Zoll-Flaschenhals |
| Material | Polystyrol |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,22 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 62 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von Zellkulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen biologischen Stoffen |
| Mehr anzeigen |