Learn More
Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten
Artikelnummer. 11721015 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Sartolab BT
Sartolab RF Filter
Filtrationsbereich:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volumen (metrisch):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Typ Filtrationsbereich Volumen (metrisch) unitSize
11721015 Sartolab RF Filter 24 cm2 250 mL 12 Stück
11771005 Sartolab RF Filter 18 cm2 150 mL 12 Stück
11781005 Sartolab RF Filter 39 cm2 500 mL 12 Stück
11711015 Sartolab BT 62 cm2 1000 mL 12 Stück
11755815 Sartolab BT 18 cm2 150 mL 48 Stück
11701015 Sartolab BT 39 cm2 500 mL 12 Stück
11791005 Sartolab RF Filter 62 cm2 1000 mL 12 Stück
7 options
Artikelnummer. 11721015
Marke: Sartorius 180C7E
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur einfachen und schnellen Filterung wässriger Lösungen. Sartorius Sartolab™ RF/BT Vakuumfiltrationseinheiten sind anwenderfreundliche Filtereinheiten für den Einmalgebrauch. Sie enthalten eine hochwertige PES-Membran und vereinen besonders hohe Durchflussraten und hohen Durchsatz mit extrem geringer Proteinbindung und wenig extrahierbaren Substanzen. In verschiedenen Füllmengen lieferbar.
Hochwertige, zuverlässige Sterilfiltereinheiten
  • Auffangkolben (RF) und Flaschenaufsatz (BT) enthalten eine hochwertige Sartorius PES-Membran
  • Kombinieren der höchsten Durchflussraten und des höchsten Durchsatzes mit extrem niedriger Proteinbindung und extrahierbaren Substanzen
  • Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika
  • RF- und BT-Vakuumeinheiten als Einheiten mit 150, 250, 500 und 1000 ml lieferbar
    • Einheiten mit 500 und 1000 ml werden serienmäßig mit 90 mm-Membran geliefert
  • Verbesserte Filtrationsgeschwindigkeit und -durchsatz für kostengünstige Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ISO 10993
Verbinder Plug-on hose nipple
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,77 Zoll-Flaschenhals
Material Polystyrol
Material (Membran) PES
Porengröße 0,22 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 24 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von Zellkulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen biologischen Stoffen
Menge 12 Karton
Typ Sartolab RF Filter
Volumen (metrisch) 250 mL
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.