Learn More
Sartorius Secura™ Präzisionswaagen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
Beinhaltet
Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Entwickelt für Kunden, die in regulierten Bereichen arbeiten und risikolos hochqualitative Ergebnisse benötigen. Secura sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
- Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung an einen Drucker oder Computer wird bei den häufigsten Betriebsfehlern unterbrochen
- Mit Level Control – einer optoelektronischen Level-Überwachung, Alarmbenachrichtigungen und interaktiver Anwenderunterstützung
- Programmierte SQmin in der Waage ermöglichen aktives Überwachen der USP
- IsoCAL™ bietet eine integrierte, vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarem Aktionsniveau
- Cal Audit Trail ermöglicht die rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrierungs- und Einstellungsdaten in der Waage
- GLP-konforme Ausdrucke mit richtigen Zeit- und Datumsstempeln mit dem Sartorius GLP Drucker YDP30
- Der Schutz durch ein Passwort verhindert unberechtigte Veränderungen der Wiegeeinstellungen
- Das innovative Gehäusedesign ist leicht zu reinigen, sodass Ergebnisse nicht verfälscht werden
- Optimierte Abgleichschale und Level Control für die Verwendung in Umgebungen mit laminarem Luftfluss
- Kalibrierung: interne automatische isoCAL-Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
- Sicherheitsniveau: Konfigurierbar auf drei Ebenen
- Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standard-Anwendungen
Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP, GMP |
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 510 g |
| Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
| Lesbarkeit | 0,001 g |
| Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
| Enthält | Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung |
| Ausgleichen | Manuell |
| Linearität | ±0,002 g |
| Material | Diamant, Metalldruckguss, Edelstahl |
| Mehr anzeigen |