Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätskontrollsystem Füllkappe
Artikelnummer. 15912560 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Füllkappe mit Füllnadel; Durchmesser: 1,6 mm
Artikelnummer. 15912560
Marke: Sartorius 16967
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Füllkappe für die Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätstestsystem.
  • Kappe mit 50 mm-Füllnadel aus eloxiertem Aluminium zum präzisen Befüllen
  • Zur Inkubation durch feste Kappe ersetzen
  • Schlauchanschluss für 4 x 1,6 mm-Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
Material Eloxiertes Aluminium
Sterilität Unsteril
Typ Füllkappe mit Füllnadel
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm