Learn More
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Inlet Needles
Artikelnummer. p-4904710 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Kurze Einlassnadeln
Lange Einlassnadeln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15982550
Marke: Sartorius 16964
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
Einlassnadel – 14-555-844
  • Edelstahl
  • Für Ampullentests und Infusionsflaschen
  • Durchdringt Gummisepten von der Seite, um ein Verstopfen durch Gummipartikel zu verhindern
  • Durchmesser des Auslassnippels 5 mm
  • Lang
Einlassnadel – 14-555-845
  • Edelstahl
  • Für Ampullentests und Infusionsflaschen
  • Durchdringt Gummisepten von der Seite, um ein Verstopfen durch Gummipartikel zu verhindern
  • Durchmesser des Auslassnippels 5 mm
  • Kurz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Einlassnadel
Zur Verwendung mit (Geräte) Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem
Material Edelstahl
Sterilität Non-sterile
Typ Lange Einlassnadeln
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm