Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätskontrollsystem T-Verteiler-Adapter
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
T-Verteiler-Adapter; Durchmesser: 5,5 mm (0,22 in.)
Beschreibung
- Für zwei Filterhalter
- 1 mm-Bohrloch in den Abflussrinnen
- Außendurchmesser Schlauchanschluss: 5,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | T-Verteiler |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,22 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5,5 mm |