Learn More
Sartorius Herkömmliche Vakuumpumpen
Artikelnummer. 10654911 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
18,7 cm
18.7 cm
22,5 cm
22.5 cm
Elektrische Anforderungen:
110 V / 60 Hz
110 V, 60 Hz
220 V / 50 Hz
220 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10654911
Marke: Sartorius 16692
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pumpen mit Neopren-Membran haben einen niedrigen Geräuschpegel, sind ölfrei und wartungsfrei und erzeugen ein zuverlässiges Vakuum.
Die Microsart™ e.jet Laborvakuumpumpe wurde entwickelt, um ein ausreichendes Vakuum für die Filtration zu erzeugen und ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen Vakuumpumpen die gleichzeitige Entsorgung der ausgefilterten Flüssigkeit. Die Microsart™ e.jet Transferpumpe eignet sich ideal für die Probenfiltration in der Mikrobiologie. Sie erzielt einen Transmembrandruck unter 700 mbar gemäß ISO 8199 (Wasserqualität – Allgemeine Leitlinien zur Zählung von Mikroorganismen nach Kultur). Konstante Durchflussraten und ein definiertes maximales Vakuum garantieren eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Microsart™ e.jet Transfer Pump greatly reduces operating complexity and is an ideal accessory for 3-branch and 1-branch manifolds.
Microsart™ e.jet ist zum Pumpen von sowohl Gas als auch Flüssigkeiten ausgelegt. Da bedeutet mehr Effizienz und weniger Fehlfunktionen aufgrund von eindrigendem Wasser im Pumpenkopf. Die Vakuumpumpenserien Microsart™ maxi.vac und Microsart™ mini.vac bieten modernste Technologie für den täglichen Einsatz im mikrobiologischen Labor. Diese Elektropumpen mit Neopren-Membran sind ölfrei, wartungsfrei und erzeugen einen geringen Geräuschpegel. Das von diesen Pumpen erzeugte Vakuum kann kontrolliert und leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden. So konzentrieren sich empfindliche Zellen (z. B. Bakterien) unter besseren Bedingungen an der Oberfläche des Membranfilters, was zu verringerter Zellmortalität, höheren Rückgewinnungsraten und kürzeren Inkubationszeiten führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 100 mbar
Elektrische Anforderungen 220 V, 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 203 x 145 x 187 Zoll (8 x 5.7 x 7.4 mm)
Tiefe (metrisch) 18.7 cm
Wirkleistung 80 W
Gewicht (angloamerikanisch) 9.9 lb.
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Flussrate 20 l/min
Zur Verwendung mit Combisart
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.4 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 14.5 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 8 in.
Gesamtlänge (metrisch) 203 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 8 in.
Gesamtbreite (metrisch) 145 mm
Pumpentyp Vacuum Pump
Anwendungen Einzelfiltrationslauf mit individueller Filterstation für die mikrobielle Zählung
Spannung 220 V