Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-Konzentrator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11726355 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
MWCO:
100000
10 kDa
2 kDa
30 kDa
50000
Menge:
100/Packung
25 pro Packung
500/Packung
500er-Packung
Produktlinie:
Hydrosart
Vivacon 2
Unit Size:
100 Stück
25 Stück
500 Stück
Product Code. MWCO Menge Produktlinie unitSize
11726355 10 kDa 100/Packung Hydrosart 100 Stück
12693455 10 kDa 25 pro Packung Hydrosart 25 Stück
12313770 30 kDa 25 pro Packung Hydrosart 25 Stück
11736355 30 kDa 100/Packung Hydrosart 100 Stück
11760846 30 kDa 500er-Packung Vivacon 2 500 Stück
11744905 50000 25 pro Packung Vivacon 2 25 Stück
11759255 50000 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
11779255 100000 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
11704905 2 kDa 25 pro Packung Vivacon 2 25 Stück
11780846 100000 500/Packung Vivacon 2 500 Stück
11769255 100000 25 pro Packung Vivacon 2 -
11760706 2 kDa 100/Packung Vivacon 2 100 Stück
12 options
Product Code. 11726355
Brand: Sartorius VN02H02
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 2 ml-Proben
Vivacon 2 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 2 ml. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 2 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 2 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
  • Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
  • Geringbindendes Material
  • Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
  • Auf dem Gerät aufgedruckte Graduierung und MWCO
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 50 ng/ml
Konzentrationszeit 60min
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge
Material Schaft aus Polycarbonat, Filtratgefäß aus Polypropylen, Backspin-Fläschchen aus Polypropylen, Konzentratorabdeckung aus Polypropylen, Hydrosart Membran, O-Ring aus Silikon
Material (Membran) Cellulose
MWCO 10 kDa
Probenvolumen 2 mL
Sterilität Non-sterile
Filtrationsbereich 0,95 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Konzentration, Entsalzung, Pufferaustausch, Fraktionierung
Max. Kraft 5000 x g
Produktlinie Hydrosart
Menge 100/Packung
Probentyp DNA, Peptid
Typ Vivacon 2 DNA-Konzentrator
Volumen (metrisch) 2 mL
Volumen (metrisch) Verzögerung 10 μl
Abmessungen (L x B) 12.5 x 1.6 cm (4.92 x 0.62 in)
Länge (angloamerikanisch) 4.92 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Rückwärtsdrall 4.52 Zoll
Länge (metrisch) 12,5 cm
Länge (metrisch) Rückwärtsdrall 11,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Breite (metrisch) 1,6 cm