Learn More
Sartorius Kit zur Adenovirusaufreinigung, Vivapure AdenoPACK 100, für bis zu 200ml
Artikelnummer. 10574893 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Endotoxin-Konzentration:
< 0,025 EU/ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Endotoxin-Konzentration Packungsgröße
10574893 < 0,025 EU/ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10574893 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VSAVPQ101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00 €
    748.00 € / 1 Stück
    Sparen 42.00 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle Reinigung von bis zu 1 x 10 13 Viruspartikeln
Viruspartikel Vivapure AdenoPACK 100 eignet sich optimal zur Adenovirus-Reinigung aus bis zu 200 ml Zellkultur für die In-vitro-Transfektion. Dieses flexible Kit enthält zwei AdenoPACK 100-Einheiten, die entweder gemeinsam zur Reinigung von bis zu 200 ml Zellkulturüberstand oder einzeln zur Reinigung von Viren aus bis zu 60 ml Zellkultur verwendet werden können. Die Reinigung erfolgt manuell mit einer optional an einem Laborständer angebrachten Spritze. Für noch mehr Komfort sind Protokolle für den optionalen Betrieb der Virusreinigung mit einer Peristaltikpumpe oder mit einer Infusionspumpe vorgesehen, zusätzlich zu einer ausführlichen Anleitung für den manuellen Betrieb, die im Lieferumfang des Kits enthalten ist. Die für den Betrieb mit einer Pumpe benötigte Zubehörteile sind als Einzelprodukte erhältlich.
Hochgeschwindigkeitsprozess: in 2 Stunden abgeschlossen
Hohe Virusrückgewinnungsraten
Praktisch und einfach in der Anwendung
Zur Verarbeitung von 20-200 ml Zellüberständen
  • Hochgeschwindigkeitsverfahren: abgeschlossen in 2 Stunden Hohe Virusrückgewinnung Bequem, einfach zu bedienen Für die Verarbeitung von 20-200 ml Zellüberstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Endotoxin-Konzentration < 0,025 EU/ml
Probengröße 20 bis 200 ml Adenovirus-Überstände
Inhalt und Lagerung -20 °C