Learn More
Sartorius Kit zur Adenovirusaufreinigung, Vivapure AdenoPACK 20, für bis zu 6x20ml
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10257712 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
AdenoPACK 20
Artikelnummer. 10257712
Marke: Sartorius VSAVPQ020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das optimale Kit für das Konstrukt-Screening
Vivapure AdenoPACK 20 ist das kleinere Kit der AdenoPACK Serie, der bis zu 1 x 1012 virale Partikel aus 20 ml-Zellkultur reinigt. Gerade bei der Prüfung neuer Konstrukte ist die gleichzeitige und schnelle Aufreinigung verschiedener Adenoviren unerlässlich. Dieses Kit ermöglicht die schnelle, einfache und kostengünstige Spin-Säulen-basierte, gleichzeitige Aufreinigung 6 verschiedener Proben und schließt eine Lücke in der CsCl Dichtegradientenmethode – zum ersten Mal können Adenoviren aus weniger als 100 ml Zellkulturvolumen effizient gereinigt werden.
  • Kit auf Basis von Spin-Säulen
  • Einfache und schnelle gleichzeitige Aufreinigung mehrerer Proben
  • Virusaufreinigung auf Basis der Membranadsorbertechnologie
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb in etwa 1 Stunde fertiggestellt
  • Ausgezeichneter viraler Zugriff ermöglicht quantitative Rückgewinnung
  • Kann 6 × 20 ml Zellkulturen verarbeiten
  • Gewinnt 1 × 1011 bis 1012 virale Partikel aus 20 ml-Zellkultur
Für einen normal ertragreichen Vektor ergeben 1 × 15 cm-Kulturplatten, die mit dieser Methode gereinigt werden, bis zu 1 × 1012 Viruspartikel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Endotoxin-Konzentration < 0,025 EU/ml
Probengröße 20 ml der Adenovirus-Überstände
Inhalt und Lagerung -20 °C